Sodium pentafluorobenzenesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC450218-25G
PC450218-5G
APOSPC450218-25GEA
1110
EUR
APOSPC450218-25G
APOSPC450218-5G
Sodium pentafluorobenzenesulphonate
Sodium pentafluorobenzenesulphonate
Formel:
C₆F₅O₃S·Na Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038122 CAS-Nummer: 120193-44-4 |