4-Iodo-1,1,1,3-tetrafluoro-2-butene
Lieferant: Apollo Scientific
PC450237-1G PC450237-5G
APOSPC450237-1GEA 125 EUR
APOSPC450237-1G APOSPC450237-5G
4-Iodo-1,1,1,3-tetrafluoro-2-butene
4-Iodo-1,1,1,3-tetrafluoro-2-butene
Formel: C₄H₃F₄I
Molecular Weight: 253,965 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08460478
CAS-Nummer: 933668-33-8