Nonafluoropentanamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450244-1G PC450244-25G PC450244-5G
APOSPC450244-1GEA 30.6 EUR
APOSPC450244-1G APOSPC450244-25G APOSPC450244-5G
Nonafluoropentanamide 97%
Nonafluoropentanamide
Formel: C₅H₂F₉NO
Siedepunkt: 180…182 °C
Schmelzpunkt: 135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00451833
CAS-Nummer: 13485-61-5