1H,1H-Heptafluorobutyl methyl ether 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-methoxybutane
PC450249-5G PC450249-1G
APOSPC450249-5GEA 348 EUR
APOSPC450249-5G APOSPC450249-1G
1H,1H-Heptafluorobutyl methyl ether 97%
1H,1H-Heptafluorobutyl methyl ether
Formel: C₅H₅F₇O
Molecular Weight: 214,081 g/mol
Siedepunkt: 68 °C
Dichte: 1,3945 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16621315
CAS-Nummer: 376-98-7
UN: 1993
ADR: 3,III