2,4-Difluoro-1,3,5-trimethylbenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC450262-1G PC450262-5G
APOSPC450262-1GEA 109 EUR
APOSPC450262-1G APOSPC450262-5G
2,4-Difluoro-1,3,5-trimethylbenzene 95%
2,4-Difluoro-1,3,5-trimethylbenzene
Formel: C₉H₁₀F₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18074339
CAS-Nummer: 392-61-0