1H,1H-Perfluoroheptyl methacrylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450263-1G PC450263-250MG
APOSPC450263-1GEA 132 EUR
APOSPC450263-1G APOSPC450263-250MG
1H,1H-Perfluoroheptyl methacrylate 97%
1H,1H-Perfluoroheptyl methacrylate
Formel: C₁₁H₇F₁₃O₂
Molecular Weight: 418,151 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD16621324
CAS-Nummer: 48076-44-4
UN: 1993
ADR: 3,III