Perfluorotetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC450285-1G PC450285-5G
APOSPC450285-1GEA 111 EUR
APOSPC450285-1G APOSPC450285-5G
Perfluorotetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
Perfluorotetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid
Formel: C₆HF₉O₃
Molecular Weight: 292.056 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD28054326
CAS-Nummer: 2248063-91-2
UN: 1760
ADR: 8 III