2,2-Difluoroethyl methyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450291-1G PC450291-5G
APOSPC450291-1GEA 151 EUR
APOSPC450291-1G APOSPC450291-5G
2,2-Difluoroethyl methyl carbonate
2,2-Difluoroethyl methyl carbonate
Formel: C₄H₆F₂O₃
Molecular Weight: 140.085 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28054293
CAS-Nummer: 916678-13-2
UN: 1993
ADR: 3 III