Bis(2,2-difluoroethyl) carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC450292-1G
PC450292-5G
APOSPC450292-1GEA
304
EUR
APOSPC450292-1G
APOSPC450292-5G
Bis(2,2-difluoroethyl) carbonate
Bis(2,2-difluoroethyl) carbonate
Formel:
C₅H₆F₄O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334287 CAS-Nummer: 916678-16-5 UN: 3272 ADR: 3,III |