4-Chlorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Chlorophenyltriflate, 4-Chlorophenyl triflate
PC4504-1G PC4504-25G PC4504-5G
APOSPC4504-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4504-1G APOSPC4504-25G APOSPC4504-5G
4-Chlorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Chlorophenyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₇H₄ClF₃O₃S
Molecular Weight: 260,618 g/mol
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07784323
CAS-Nummer: 29540-84-9