Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450408-1G PC450408-5G
APOSPC450408-1GEA 92.8 EUR
APOSPC450408-1G APOSPC450408-5G
Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Ethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Formel: C₆H₈F₄O₃
Molecular Weight: 204.12 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD28334385
CAS-Nummer: 277332-97-5
UN: 3272
ADR: 3 III