N-Benzyl-3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC450487-1G PC450487-250MG
APOSPC450487-1GEA 919 EUR
APOSPC450487-1G APOSPC450487-250MG
N-Benzyl-3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanamide 95%
N-Benzyl-3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanamide
Formel: C₁₁H₉F₆NO₂
Molecular Weight: 301.185 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28901334
CAS-Nummer: 1980087-07-7
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable