cis-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC450521-1G
PC450521-250MG
PC450521-500MG
APOSPC450521-1GEA
763
EUR
APOSPC450521-1G
APOSPC450521-250MG
APOSPC450521-500MG
cis-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
cis-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
Formel:
C₄H₅F₃O Molecular Weight: 126,077 g/mol Siedepunkt: 118,5 °C (60 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03092907 CAS-Nummer: 83706-98-3 UN: 1987 ADR: 3,III |