trans-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (E)-4,4,4-Trifluorobut-2-en-1-ol

PC450522-1G PC450522-250MG
APOSPC450522-1GEA 725 EUR
APOSPC450522-1G APOSPC450522-250MG
trans-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
trans-4,4,4-Trifluoro-2-buten-1-ol
Formel: C₄H₅F₃O
Molecular Weight: 126,077 g/mol
Siedepunkt: 128…129 °C (760 mm Hg)
Dichte: 1,256 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077603
CAS-Nummer: 83706-94-9
UN: 1987
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR