1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(trimethylsiloxy)ethane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC450526-250MG PC450526-1G
APOSPC450526-250MGEA 236 EUR
APOSPC450526-250MG APOSPC450526-1G
1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(trimethylsiloxy)ethane 97%
1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(trimethylsiloxy)ethane
Formel: C₈H₁₉F₃O₂Si₂
Molecular Weight: 260,401 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD30730309
CAS-Nummer: 2149590-54-3