Propen-1-ylsulphur pentafluoride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC450556-1G
PC450556-250MG
APOSPC450556-1GEA
574
EUR
APOSPC450556-1G
APOSPC450556-250MG
Propen-1-ylsulphur pentafluoride
Propen-1-ylsulphur pentafluoride
Formel:
C₃H₅F₅S Molecular Weight: 168.129 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31561016 CAS-Nummer: 690-04-0 UN: 1993 ADR: 3 III |