3-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluoropropane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450558-1G PC450558-5G
APOSPC450558-1GEA 198 EUR
APOSPC450558-1G APOSPC450558-5G
3-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluoropropane
3-Bromo-1,1,1,2,2-pentafluoropropane
Formel: C₃H₂BrF₅
Molecular Weight: 212,944 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00233030
CAS-Nummer: 422-01-5