(4R)-4-Phenyl-2-(difluoromethyl)oxazolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450560-1G PC450560-250MG
APOSPC450560-1GEA 1190 EUR
APOSPC450560-1G APOSPC450560-250MG
(4R)-4-Phenyl-2-(difluoromethyl)oxazolidine 95%
(4R)-4-Phenyl-2-(difluoromethyl)oxazolidine
Formel: C₁₀H₁₁F₂NO
Molecular Weight: 199,197 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28137321
CAS-Nummer: 1902254-13-0