2,4-Bis(trifluoromethyl)quinoline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450561-100MG PC450561-250MG
APOSPC450561-100MGEA 351 EUR
APOSPC450561-100MG APOSPC450561-250MG
2,4-Bis(trifluoromethyl)quinoline 95%
2,4-Bis(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₁H₅F₆N
Molecular Weight: 265,155 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28137310
CAS-Nummer: 91915-68-3