4-(Fluoromethyl)-1,3-dioxolan-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450562-1G PC450562-250MG
APOSPC450562-1GEA 690 EUR
APOSPC450562-1G APOSPC450562-250MG
4-(Fluoromethyl)-1,3-dioxolan-2-one
4-(Fluoromethyl)-1,3-dioxolan-2-one
Formel: C₄H₅FO₃
Molecular Weight: 120,079 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22577168
CAS-Nummer: 127213-73-4