(4-Chlorooctafluorobutyl)trifluorooxirane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450565-1G PC450565-25G PC450565-5G
APOSPC450565-1GEA 40.6 EUR
APOSPC450565-1G APOSPC450565-25G APOSPC450565-5G
(4-Chlorooctafluorobutyl)trifluorooxirane
(4-Chlorooctafluorobutyl)trifluorooxirane
Formel: C₆ClF₁₁O
Molecular Weight: 332,499 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16619622
CAS-Nummer: 50838-69-2