5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluoro-3-iodo-1-octanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC450576-25G
PC450576-5G
APOSPC450576-25GEA
354
EUR
APOSPC450576-25G
APOSPC450576-5G
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluoro-3-iodo-1-octanol 97%
5,5,6,6,7,7,8,8,8-Nonafluoro-3-iodo-1-octanol
Formel:
C₈H₈F₉IO Siedepunkt: 70…73 °C (0,6 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16619642 CAS-Nummer: 109574-81-4 |