(R)-3,3-Difluoropropane-1,2-diol 98% (85%ee)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC450582-1G PC450582-5G
APOSPC450582-1GEA 208 EUR
APOSPC450582-1G APOSPC450582-5G
(R)-3,3-Difluoropropane-1,2-diol 98% (85%ee)
(R)-3,3-Difluoropropane-1,2-diol
Formel: C₃H₆F₂O₂
Molecular Weight: 112,075 g/mol
Siedepunkt: 113 °C (37,5 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29988691
CAS-Nummer: 1026908-13-3