6-Amino-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,2,3,3-Tetrafluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-amine, 6-Amino-2,2,3,3-tetrafluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
PC4536-1G PC4536-5G PC4536-25G
APOSPC4536-1GEA 183 EUR
APOSPC4536-1G APOSPC4536-5G APOSPC4536-25G
6-Amino-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-Amino-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formel: C₈H₅F₄NO₂
Molecular Weight: 223,124 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190146
CAS-Nummer: 89586-07-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III