Ethyl 2,2-dimethyl-4,4,4-trifluorobutanoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2,2-dimethyl-4,4,4-trifluorobutyrate
PC4550-1G
APOSPC4550-1GEA 260 EUR
APOSPC4550-1G
Ethyl 2,2-dimethyl-4,4,4-trifluorobutanoate
Ethyl 2,2-dimethyl-4,4,4-trifluorobutanoate
Formel: C₈H₁₃F₃O₂
Molecular Weight: 198.183 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07784244
CAS-Nummer: 885275-92-3
UN: 1993
ADR: 3 III