6-Bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
PC4567-1G PC4567-250MG
APOSPC4567-1GEA 783 EUR
APOSPC4567-1G APOSPC4567-250MG
6-Bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
6-Bromo-2,2,3,3-tetrafluoro-1,4-benzodioxane
Formel: C₈H₃BrF₄O₂
Molecular Weight: 287,006 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236309
CAS-Nummer: 141872-90-4