4-Amino-3-methoxybenzotrifluoride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Amino-5-(trifluoromethyl)anisole, 2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)aniline
PC4598-10G PC4598-5G PC4598-1G
APOSPC4598-10GEA 496 EUR
APOSPC4598-10G APOSPC4598-5G APOSPC4598-1G
4-Amino-3-methoxybenzotrifluoride 98%
4-Amino-3-methoxybenzotrifluoride
Formel: C₈H₈F₃NO
Molecular Weight: 191,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115973
CAS-Nummer: 158727-56-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III