2-(2,2-Difluoroethyl)pyrazol-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC46351-100MG
PC46351-1G
PC46351-250MG
APOSPC46351-100MGEA
464
EUR
APOSPC46351-100MG
APOSPC46351-1G
APOSPC46351-250MG
2-(2,2-Difluoroethyl)pyrazol-3-amine
2-(2,2-Difluoroethyl)pyrazol-3-amine
Formel:
C₅H₇F₂N₃ Molecular Weight: 147,126 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09701580 CAS-Nummer: 1171319-69-9 |