1-(2-Chloroethyl)-3-(3,4-difluorophenyl)urea
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC46362-1G PC46362-250MG
APOSPC46362-1GEA 26.1 EUR
APOSPC46362-1G APOSPC46362-250MG
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,4-difluorophenyl)urea
1-(2-Chloroethyl)-3-(3,4-difluorophenyl)urea
Formel: C₉H₉ClF₂N₂O
Molecular Weight: 234.63 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31372392
CAS-Nummer: 2168354-72-9