2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4673-1G PC4673-250MG
APOSPC4673-1GEA 61.1 EUR
APOSPC4673-1G APOSPC4673-250MG
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formel: C₇H₆F₃N₃O₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00622442
CAS-Nummer: 1513-50-4