2,3-Dihydro-8-fluoroquinolin-4(1H)-one 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 8-Fluoro-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline

PC4676-1G PC4676-250MG
APOSPC4676-1GEA 345 EUR
APOSPC4676-1G APOSPC4676-250MG
2,3-Dihydro-8-fluoroquinolin-4(1H)-one 97%
2,3-Dihydro-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Formel: C₉H₈FNO
Molecular Weight: 165,164 g/mol
Schmelzpunkt: 125…127 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07784308
CAS-Nummer: 38470-28-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR