6-Chloro-1H-perfluorohexane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4677-1G PC4677-5G
APOSPC4677-1GEA 109 EUR
APOSPC4677-1G APOSPC4677-5G
6-Chloro-1H-perfluorohexane 97%
6-Chloro-1H-perfluorohexane
Formel: C₆HClF₁₂
Molecular Weight: 336,506 g/mol
Siedepunkt: 141…143 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153754
CAS-Nummer: 307-22-2