3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC47468-1G
PC47468-250MG
PC47468-5G
APOSPC47468-1GEA
522
EUR
APOSPC47468-1G
APOSPC47468-250MG
APOSPC47468-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₈H₃F₅O₂ Molecular Weight: 226.1 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32066758 CAS-Nummer: 111595-72-3 |