2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,4-(Tetrafluoroethylenedioxy)benzonitrile, 2,2,3,3-Tetrafluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbonitrile
PC4758-1G
PC4758-250MG
APOSPC4758-1GEA
557
EUR
APOSPC4758-1G
APOSPC4758-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carbonitrile
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carbonitrile
Formel:
C₉H₃F₄NO₂ Molecular Weight: 233,119 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236310 CAS-Nummer: 215732-94-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |