3,6-Difluoro-2-methoxyaniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC47691-1G PC47691-250MG
APOSPC47691-1GEA 438 EUR
APOSPC47691-1G APOSPC47691-250MG
3,6-Difluoro-2-methoxyaniline 95%
3,6-Difluoro-2-methoxyaniline
Formel: C₇H₇F₂NO
Molecular Weight: 159.133 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18394892
CAS-Nummer: 1261677-79-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III