5-(4-Methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-yl]anisole
PC4774-1G PC4774-5G
APOSPC4774-1GEA 63.8 EUR
APOSPC4774-1G APOSPC4774-5G
5-(4-Methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-(4-Methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₁H₉F₃N₂O
Molecular Weight: 242,197 g/mol
Schmelzpunkt: 139…141 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039275
CAS-Nummer: 380905-15-7