3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Bromo-1-(bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
PC48004-1G PC48004-250MG
APOSPC48004-1GEA 783 EUR
APOSPC48004-1G APOSPC48004-250MG
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂ClF
Molecular Weight: 302,366 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31915844
CAS-Nummer: 2092617-72-4
UN: 3261
ADR: 8,III