3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC48027-1G PC48027-250MG
APOSPC48027-1GEA 667 EUR
APOSPC48027-1G APOSPC48027-250MG
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoic acid 95%
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrClFO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28398041
CAS-Nummer: 1677706-23-8