Methyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Methoxycarbonyl)-4-methyl-1,1,1-trifluoropent-4-en-2-ol
PC4806-1G PC4806-5G
APOSPC4806-1GEA 94.5 EUR
APOSPC4806-1G APOSPC4806-5G
Methyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate 98%
Methyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate
Formel: C₈H₁₁F₃O₃
Molecular Weight: 212.166 g/mol
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08458103
CAS-Nummer: 117015-42-6