5-Bromo-3,4-diaminophenylsulphur pentafluoride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4807-1G PC4807-250MG
APOSPC4807-1GEA 348 EUR
APOSPC4807-1G APOSPC4807-250MG
5-Bromo-3,4-diaminophenylsulphur pentafluoride
5-Bromo-3,4-diaminophenylsulphur pentafluoride
Formel: C₆H₆BrF₅N₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11501036
CAS-Nummer: 1159512-25-0