2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobromobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Bromo-α,α,5-trifluoroanisole, 1-Bromo-2-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzene
PC48301-100G
PC48301-25G
PC48301-5G
APOSPC48301-100GEA
1630
EUR
APOSPC48301-100G
APOSPC48301-25G
APOSPC48301-5G
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobromobenzene 98%
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobromobenzene
Formel:
C₇H₄BrF₃O Molecular Weight: 241,005 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11036070 CAS-Nummer: 954235-83-7 |