2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-3-cyano-5-(trifluoromethyl)pyridine
PC48319-1G
PC48319-500MG
APOSPC48319-1GEA
568
EUR
APOSPC48319-1G
APOSPC48319-500MG
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel:
C₇H₄F₃N₃ Molecular Weight: 187.122 g/mol Schmelzpunkt: 170…172 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18261102 CAS-Nummer: 1211514-97-4 UN: 3439 ADR: 6.1 III |