2-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(Bromomethyl)-1-fluoro-4-methoxybenzene, 3-(Bromomethyl)-4-fluoroanisole, 3-(Bromomethyl)-4-fluorophenyl methyl ether
PC48335-1G
PC48335-250MG
PC48335-5G
APOSPC48335-1GEA
109
EUR
APOSPC48335-1G
APOSPC48335-250MG
APOSPC48335-5G
2-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide 97%
2-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide
Formel:
C₈H₈BrFO Molecular Weight: 219.051 g/mol Siedepunkt: 130…138 °C (18 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11617285 CAS-Nummer: 91319-42-5 UN: 3265 ADR: 8 II |