Methyl 3-bromo-2,5-difluorobenzoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48338-250MG
PC48338-1G
APOSPC48338-250MGEA
429
EUR
APOSPC48338-250MG
APOSPC48338-1G
Methyl 3-bromo-2,5-difluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2,5-difluorobenzoate
Formel:
C₈H₅BrF₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24107103 CAS-Nummer: 1524902-93-9 |