7-Fluoro-1,3-benzoxazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Fluorobenzo[d]oxazole
PC48343-1G PC48343-250MG PC48343-5G
APOSPC48343-1GEA 464 EUR
APOSPC48343-1G APOSPC48343-250MG APOSPC48343-5G
7-Fluoro-1,3-benzoxazole 95%
7-Fluoro-1,3-benzoxazole
Formel: C₇H₄FNO
Molecular Weight: 137,111 g/mol
Schmelzpunkt: 43…44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19374434
CAS-Nummer: 1267061-18-6