2'-Methoxy-2,2,2,6'-tetrafluoroacetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 3-Fluoro-2-(trifluoroacetyl)anisole, 2,2,2-Trifluoro-1-(2-fluoro-6-methoxyphenyl)ethanone
PC48353-1G
PC48353-250MG
APOSPC48353-1GEA
319
EUR
APOSPC48353-1G
APOSPC48353-250MG
2'-Methoxy-2,2,2,6'-tetrafluoroacetophenone 95%
2'-Methoxy-2,2,2,6'-tetrafluoroacetophenone
Formel:
C₉H₆F₄O₂ Molecular Weight: 222.136 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12922640 CAS-Nummer: 1208078-28-7 |