2'-Hydroxy-2,2,2,6'-tetrafluoroacetophenone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(2-Fluoro-6-hydroxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 3-Fluoro-2-(trifluoroacetyl)phenol
PC48355-1G
PC48355-250MG
PC48355-5G
APOSPC48355-1GEA
232
EUR
APOSPC48355-1G
APOSPC48355-250MG
APOSPC48355-5G
2'-Hydroxy-2,2,2,6'-tetrafluoroacetophenone 95%
2'-Hydroxy-2,2,2,6'-tetrafluoroacetophenone
Formel:
C₈H₄F₄O₂ Molecular Weight: 208,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25541879 CAS-Nummer: 1445995-75-4 |