4-(Trifluoromethyl)pyridazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(Trifluoromethyl)-1,2-diazine
PC48363-1G
PC48363-500MG
PC48363-5G
APOSPC48363-1GEA
263
EUR
APOSPC48363-1G
APOSPC48363-500MG
APOSPC48363-5G
4-(Trifluoromethyl)pyridazine 97%
4-(Trifluoromethyl)pyridazine
Formel:
C₅H₃F₃N₂ Molecular Weight: 148,086 g/mol Dichte: 1,4 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 86 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11226564 CAS-Nummer: 132537-44-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...