4-Bromo-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC48379-1G PC48379-250MG
APOSPC48379-1GEA 275 EUR
APOSPC48379-1G APOSPC48379-250MG
4-Bromo-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene 95+%
4-Bromo-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₃BrF₆
Molecular Weight: 293,004 g/mol
Siedepunkt: 160…161 °C
Schmelzpunkt: –48…–47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06253758
CAS-Nummer: 320-29-6