4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC48382-100MG
PC48382-250MG
APOSPC48382-100MGEA
31.9
EUR
APOSPC48382-100MG
APOSPC48382-250MG
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Formel:
C₇H₇F₃N₂·ClH Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12400889 CAS-Nummer: 1159813-38-3 |